Learn More
Cytiva Material para centrífuga Microsep™ Advance con membrana Omega
Código de producto. 17164741
Cambiar vista
Click to view available options
MWCO:
100 kDa
10 kDa
1 kDa
30 kDa
3 kDa
Incluye:
100/paquete
24/paquete
Color:
Amarillo
Azul
Gris
Rojo
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 24
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. MWCO Incluye Color Tamaño de la unidad
17164741 1 kDa 24/paquete Amarillo paquete de 24
17134751 30 kDa 100/paquete Rojo paquete de 100
17194741 3 kDa 100/paquete Gris paquete de 100
17144751 100 kDa 24/paquete Transparente paquete de 24
17124751 30 kDa 24/paquete Rojo paquete de 24
17154751 100 kDa 100/paquete Transparente paquete de 100
17114751 10 kDa 100/paquete Azul paquete de 100
17184741 3 kDa 24/paquete Gris paquete de 24
17174741 1 kDa 100/paquete Amarillo paquete de 100
17104751 10 kDa 24/paquete Azul paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 17164741 Proveedor Cytiva N.º de proveedor MCP001C41
Ahorros en la investigación con células madre
Usar código promocional 28032
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El material para centrífuga Microsep Advance con membrana Omega concentra rápidamente hasta 5 ml de muestra biológica.
  • Intercambie tampones o elimine la sal de los eluatos cromatográficos y fracciones de gradiente
  • Para uso exclusivo en aplicaciones de investigación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Amarillo
Descripción EFA: 3,3 cm2
Material (membrana) PES
MWCO 1 kDa
Esterilidad No estéril
Incluye 24/paquete
Volumen (métrico) De 0,5 a 5 ml (muestra)