Learn More
Fisherbrand™ Centrífuga para microplacas
Código de producto. 16311338 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
2 microplacas de PCR estándar
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
16311338 2 microplacas de PCR estándar cada uno
1 options
Código de producto. 16311338
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1320.00€
    803.11€ / paquete de 1
    Ahorro 516.89€
    39% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para centrifugación rápida de microplacas para PCR. La centrífuga para microplacas Fisherbrand tiene una superficie pequeña con un rotor extraíble de fácil acceso para facilitar la limpieza.
  • Alberga dos microplacas para PCR de tamaño estándar
  • Centrifuga fácilmente las gotas y la condensación
  • Inserción y extracción sencilla de las placas
  • Gracias al diseño del rotor basculante, se elimina la necesidad de cierres para placas
  • Indicador digital
  • 2500 rpm/850 x g
  • Freno electrónico
Especificaciones
Capacidad 2 microplacas de PCR estándar
Vel. máx 2.500 rpm
RCF máx. 850 x g
Altura exterior (métrico) 140 mm
Anchura exterior (métrico) 289 mm
Certificaciones/conformidad Marcado CE
Incluye Unidad y rotor basculante, cable de alimentación para Reino Unido y la UE, manual de instrucciones
Fondo (métrico) 356 mm
Rotor incluido Sí
Refrigerado No
Tiempo de actividad De 1 s a 10 min
Tipo de pantalla Digital