Learn More
Fisherbrand™ Soporte para micropipeta
Código de producto. 10563893 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
10563893 Azul 1 PCS
1 options
Código de producto. 10563893
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
Capacidad para seis pipetas en este soporte clásico. El soporte de micropipetas Fisherbrand™ proporciona un almacenamiento cómodo y seguro para la mayoría de las marcas principales de micropipetas. Fabricado con ABS resistente en un soporte atractiv
  • Almacenamiento práctico y seguro
  • Soporte clásico para pipetas de seis posiciones diseñado para admitir la mayor parte de las marcas de pipetas
  • Ranuras superiores de 25 mm de ancho; ranuras inferiores de 20 mm de ancho
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Azul
Material ABS
Posiciones 6
Apilables N.º
Esterilidad No estéril
Tipo de producto Soporte de micropipetas