Learn More
DuraLab Portaobjetos micrométrico
Código de producto. 30280253
Cambiar vista
Click to view available options
Grosor (métrico):
1 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Grosor (métrico) Tamaño de la unidad
30280253 1 mm cada uno
1 options
Código de producto. 30280253 Proveedor DuraLab N.º de proveedor DRL0068
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una alta calidad DuraLab Portaobjetos diseñado para calibración y medición precisa en aplicaciones de microscopía.
  • Se utiliza para calibrar la retícula del ocular en microscopía para una medición precisa de la muestra.
  • Apoya las prácticas en el plan de estudios de ciencias del Reino Unido, esencial para las actividades de microscopía óptica.
  • Ayuda a los estudiantes a desarrollar precisión en la observación y el análisis de las estructuras celulares.
  • Garantiza una calibración consistente, mejorando la precisión en los estudios de microscopía.
Especificaciones
Longitud (métrico) 75 mm
Anchura (métrico) 25 mm
Edges 90°, esmerilado
Frosted Sin esmerilar
Material Vidrio
Precleaned Sí
Grosor (métrico) 1 mm
Tipo Portaobjetos de microscopio
Número de pocillos 0
Color Transparente