Learn More
Thermo Scientific™ Alfombrillas de silicona MicroMat™ CLR para placas de pocillos
Código de producto. 15152739
Cambiar vista
Click to view available options
Precortados:
No
Sí
Material:
Caucho de silicona
EVA
Silicona
Silicona, PTFE
Formato:
Base abombada
Base escalonada, área de penetración pequeña
Base plana
Base plana, gran área de penetración
N.° por paquete:
100 alfombrillas
5
50
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 5
paquete de 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Precortados Material Formato N.° por paquete Tamaño de la unidad
15152739 Sí Silicona Base plana, gran área de penetración 5 paquete de 5
15142739 No Silicona Base escalonada, área de penetración pequeña 5 paquete de 5
15332165 No Silicona Base plana, gran área de penetración 5 paquete de 5
15162739 Sí Silicona Base escalonada, área de penetración pequeña 5 paquete de 5
15122749 No Silicona, PTFE Base plana 5 paquete de 5
15132749 Sí Silicona, PTFE Base plana 5 paquete de 5
17473193 No EVA Base abombada 100 alfombrillas paquete de 100
30286148 No Caucho de silicona Base plana, gran área de penetración 50 paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15152739 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 60180M116
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Selle sus placas de forma segura y elimine la contaminación cruzada de las muestras con las alfombrillas de silicona Thermo Scientific™ MicroMat™ CLR para placas de pocillos.
Selle sus placas de forma segura y elimine la contaminación cruzada de las muestras con las alfombrillas de silicona Thermo Scientific™  MicroMat™ CLR para placas de pocillos. Fabricadas con silicona pura, estas alfombrillas resisten el corte y la desgarro, y proporcionan una capacidad de resellado superior después de varias inyecciones.
Excelente compatibilidad química y térmica
  • Resistente a los disolventes con una excelente compatibilidad química
  • Se pueden esterilizar en autoclave a calor seco y pueden soportar temperaturas incluso de -80 °C
Lista para la automatización
  • Su tamaño permite apilar las placas con seguridad sin necesidad de un brazo robótico
  • Las alfombrillas precortadas ofrecen una mejor perforabilidad y una formación de vacío reducida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Solvent Or Alcohol Resistant No
Material Silicona
Esterilidad No estéril
N.° de pocillos 96
N.° por paquete 5
Diámetro del enchufe 7 mm
Para utilizar con (aplicación) HPLC, UHPLC, GC
Formato Base plana, gran área de penetración
Precortados Sí
Línea de productos WebSeal
adhesivo/a/s None
Perforable Sí
Intervalo de temperatura (métrico) De -80 °C a +121 °C
Forma del pocillo Redondo
Plate Compatibility Placa de 96 pocillos
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.