Learn More
Greiner Bio-One Microplacas ELISA Microlon™ de poliestireno de 96 pocillos
Código de producto. 10577091
Cambiar vista
Click to view available options
Propiedad de unión:
Adherencia media
Alta adherencia
Diseño del pocillo:
Pocillo estilo chimenea
Pocillo estándar
Tamaño de la unidad:
40 PCS
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Propiedad de unión Diseño del pocillo Tamaño de la unidad
10577091 Alta adherencia Pocillo estándar 40 PCS
10043211 Adherencia media Pocillo estilo chimenea 40 PCS
10680932 Adherencia media Pocillo estilo chimenea 40 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10577091 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 655061
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Add to basket
Fabricados con PET rígido transparente de cristal para una visibilidad óptima. Las Microplacas ELISA Greiner BioOne™Microlon™ de Poliestireno 96Pocillos se prueban en inmunoasa y colorimétrico para aplicaciones de investigación inmunológica.
  • Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
  • Apirógenas
  • Fabricada según las directrices de DIN ISO 9001
  • Trazabilidad desde la producción a través de un sistema de número de LOTE definido
  • Fabricados con poliestireno transparente de cristal
  • La huella es compatible con sistemas automatizados
  • Espaciado de pozo a pozo: 9 mm
  • Codificación alfanumérica de pocillos
  • Adecuado para mediciones de transmisión
  • Específicamente tratado para proporcionar una unión de proteína aumentada
  • Perfil del pozo: Fondo F / estándar (fondo plano) 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Código de barras Alphanumeric
Propiedad de unión Alta adherencia
Formato Estándar
Tapa Sin tapa
matriz, red, conjunto 8 x 12
Color Transparente
Tipo de producto ELISA Microplate
Material Poliestireno
N.° de pocillos 96
Esterilidad Non-sterile
Tratamiento de superficie Microlon 600
Forma del pocillo Base plana (pocillo F)
Cantidad 40/caja
Diseño del pocillo Pocillo estándar