Learn More
Greiner Bio-One Microplacas ELISA Microlon™ de poliestireno de 96 pocillos
Descripción
- Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
- Apirógenas
- Fabricada según las directrices de DIN ISO 9001
- Trazabilidad desde la producción a través de un sistema de número de LOTE definido
- Fabricados con poliestireno transparente de cristal
- La huella es compatible con sistemas automatizados
- Espaciado de pozo a pozo: 9 mm
- Codificación alfanumérica de pocillos
- Adecuado para mediciones de transmisión
- Específicamente tratado para proporcionar una unión de proteína aumentada
- Perfil del pozo: Fondo F / estándar (fondo plano)
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Alphanumeric |
| Propiedad de unión | Adherencia media |
| Formato | Estándar |
| Tapa | Sin tapa |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | ELISA Microplate |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |