Learn More
Fisherbrand™ Dispensador para frascos MICROLIT SCITUS
Código de producto. 15866895 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 A 5 mL
2,5 a 30 ml
De 0,25 a 2,5 ml
De 1 a 10 ml
De 10 a 100 ml
De 5 a 60 ml
Incrementos:
0,05 mL
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
1,0 mL
2,0 mL
Exactitud:
±0.015mL
±0.030mL
±0.060mL
±0.180mL
±0.360mL
±0.600mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Incrementos Exactitud Tamaño de la unidad
15866895 De 5 a 60 ml 1,0 mL ±0.360mL cada uno
15816895 De 1 a 10 ml 0,2 ml ±0.060mL cada uno
15856895 0,5 A 5 mL 0,1 ml ±0.030mL cada uno
15846895 2,5 a 30 ml 0,5 ml ±0.180mL cada uno
15826895 De 10 a 100 ml 2,0 mL ±0.600mL cada uno
15836895 De 0,25 a 2,5 ml 0,05 mL ±0.015mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15866895
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    242.82€
    184.94€ / paquete de 1
    Ahorro 57.88€
    23% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los dispensadores para frascos MICROLIT SCITUS con tecnología Springless Valve™ son instrumentos de manipulación de líquidos de alta precisión que ofrecen una sofisticada combinación de características y funcionalidades gracias a sus seis exclusivos
  • EasyKnob™trade; es un mando de ajuste de volumen especialmente diseñado para permitir una rotación de 180 ° y así ofrecer para un ajuste de volumen cómodo y sin esfuerzo
  • Cuenta con un pistón de PTFE y con una junta tórica de ETP que facilitan el movimiento suave y sin esfuerzo y garantizan una alta compatibilidad química
  • La tecnología Springless Valve™ facilita un funcionamiento suave e ininterrumpido
  • Se suministra con FlexiNozzle™, una boquilla de dispensación ajustable que ofrece un alto grado de flexibilidad, lo que permitirá una cómoda dispensación en las condiciones de laboratorio más exigentes
  • Adaptador diseñado especialmente para una rotación de 360 °, lo que redunda en una flexibilidad de trabajo total
  • Calibrado en un laboratorio acreditado por la norma ISO 17025 de acuerdo con las normas ISO 8655; incluye un certificado de calibración en el interior, junto con una herramienta de calibración para una rápida calibración en el laboratorio
  • Totalmente esterilizable en autoclave a 121 °C y 15 psi para conseguir una duración de 10 a 15 minutos
Especificaciones
Exactitud ±0.360mL
Tipo de producto Dispensador para Bottletop
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Volumen (métrico) De 5 a 60 ml
Para utilizar con (aplicación) Precisión y fiabilidad en entornos de laboratorios prácticos
Incrementos 1,0 mL
Modelo SCI-60