Learn More
Fisherbrand™ Discos de filtro de fibra Microglass
Código de producto. 11764083 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
47 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
11764083 47 mm paquete de 100
1 options
Código de producto. 11764083
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con 100 %fibras de microvidrio de borosilicato Los discos de filtro de microvidrio Fisherbrand™ no son higroscópicos pero sí biológicamente inertes. Muestran resistencia química a la mayoría de disolventes y reactivos (excepto ácido fluor
  • No contienen aglutinantes
  • Adecuado para uso a 500 C y hasta 500 °C.
  • No se ven afectados por la humedad
  • Aptos para microfiltración gracias a sus fibras finas
  • Alta capacidad de carga
  • Alta pureza química
  • Fabricados con agua desmineralizada
  • Alta permeabilidad al aire
Aplicaciones:
  • Filtración de agua industrial, algas de agua dulce, agua potable, proteínas, muestras para HPLC, disolventes
  • Contenido de sedimentos en productos derivados del petróleo
  • Ensayo de unión del ligando
  • Monitorización de la contaminación del aire
  • Prefiltros de membrana
  • Pruebas de radioinmunología
  • Sólidos suspendidos en agua, humos
  • Recuento de centelleo de líquidos
  • Recogida de células
  • Contenido de grasa en productos lácteos
Especificaciones
Peso base 75 g/m2
Tipo de filtro Microfiltro
Formato Disco
Material Vidrio de borosilicato
Tamaño de poro 0,7 μm
Tiempo de filtración De 310 s
Para utilizar con (aplicación) Control de la contaminación del aire, separación del hollín antes de los analizadores de gases, compatible con el pesaje en los secadores y análisis de equilibrio
Grado 263
Cantidad 100/paq.
Tipo de superficie No higroscópico
Temperatura máx. (métrico) 500 °C
Grosor (imperial) 0,017 in
Grosor (métrico) 0,45 mm
Tipo Filtro
Diámetro (métrico) 47 mm