Learn More
Ansell Monos de trabajo blancos MicroGard™ 1500 Plus con capucha
Código de producto. 15526494 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 30
paquete de 40
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15526494 XL paquete de 40
15506494 M paquete de 40
15596484 Pequeño paquete de 40
15516494 L paquete de 40
15536494 2XL paquete de 30
15546494 3XL paquete de 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15526494 Proveedor Ansell N.º de proveedor WH15S0011105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    282.50€
    189.40€ / paquete de 40
    Ahorro 93.10€
    32% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporciona una buena barrera contra partículas como el asbesto, el polvo de ladrillo y el polvo de cemento. Los monos Ansell Microgard™ 1500 Plus blancos con capucha filtran el 99,9 % de las partículas >3 μ.
  • Mono con capucha de 3 piezas, costuras cosidas, capucha, cintura, muñecas y tobillos elásticos.
  • Cremallera frontal bidireccional con solapa de protección resellable
  • Tratamiento antiestático SMS tela
  • Transpirable para ayudar a reducir el riesgo de estrés por calor
  • Sin silicona, lo cual es fundamental en las aplicaciones de pintura en aerosol
  • Ajuste de cuerpo optimizado para mayor comodidad y seguridad del usuario
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Trajes de protección de uso general
Tamaño XL
Sexo Unisex
Material SMS antiestática
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico
Estilo de cuello Campana extractora
Tipo de campana extractora Elástico de 3 paneles
Tipo de tapón Cremallera frontal con solapa antitormentas
Tipo de costura Cosido
Esterilidad No estéril
Resistencia Productos químicos
Certificaciones/conformidad (Europa) ES ISO 13982-1, EN13034, EN1073-2, EN1149-5
Modelo WH15-S-00-111, Incluye capucha
N.º de bolsillos Ninguno