Learn More
Ansell MICROFLEX™ 63-864 Guantes de látex
Código de producto. 15559451
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
5,5
6.5
7,5
8,5
9,5
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15559451 8,5 paquete de 100
15529451 5,5 paquete de 100
15539451 6.5 paquete de 100
15549451 7,5 paquete de 100
15569451 9,5 paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15559451 Proveedor Ansell N.º de proveedor 63864090
La seguridad empieza aquí: ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28008
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Evita desgarros y rasguños con un grosor mayor que las puntas de dedos normales. Ansell™ MICROFLEX™ Los guantes de látex 63-864 ofrecen un agarre confiable y preciso.
  • Las puntas de los dedos son más gruesas que las de la mayoría de los guantes de látex estándar para ofrecer el máximo de protección.
  • Las puntas de los dedos con textura mejorada ofrecen una sujeción segura y fiable para entornos de trabajo difíciles. Además, mejoran la movilidad para aumentar la productividad.
  • Ya sea que la tarea en cuestión sea de intensidad media o alta, las manos se mantienen seguras y secas. – Incluso en condiciones húmedas o secas.
  • El grosor de la palma cumple y supera las normas de calidad.
  • Las tasas de poros son inferiores a las que se establecen en los requisitos mínimos estándar para los guantes de látex promedio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 374
Chlorinated Sí
Accelerator Free No
Aplicaciones Industrial, bacteriológico
AQL 1.5
Color Natural
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Punta de los dedos texturizada
Finger Thickness (English) 0,0079 in
Finger Thickness (Metric) 0.75 mm
Latex Free No
Material Látex de caucho
Palm Thickness (English) 0,0075 in
Palm Thickness (Metric) 0.19 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes desechables de látex
Tamaño 8,5
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 0,020 in
Grosor (métrico) 0,16 mm
Estilo de puño de los guantes Con reborde enrollado
Grip Design Con textura
Tipo de empaquetado caja dispensadora
Cantidad 100/paq.
Longitud (imperial) 9,6 in
Longitud (métrico) 245 mm