Learn More
Ansell Guantes de nitrilo MICROFLEX™ MIDKNIGHT™ XTRA 93-862 con puño largo
Descripción
- Resistencia al fentanilo y al ácido gástrico (vómito) probada para simular una sobredosis real
- El color negro oscuro hace que sea fácil ver cuando las manos han entrado en contacto con polvos potencialmente peligrosos
- Fabricados con una formulación de nitrilo suave y flexible
- Totalmente texturizados para un agarre fiable y uniforme
- Para su uso con:
- Suministrar medicamentos
- Servicios de emergencia
- Reparación y mantenimiento de equipos
- Protección adicional para la muñeca y el antebrazo
- Inspección, selección y comprobación de piezas
- Análisis y pruebas de laboratorio
- Talleres de aerosoles y pintura.
- Exploración de pacientes
- Recogida de muestras de materia prima
- Rotación y cambio de neumáticos
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | NFPA 1999:2018, ASTM D6319, FDA21 CFR 177-2600 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4 |
| Accelerator Free | No |
| Aplicaciones | Asistencia sanitaria, bacteriológico |
| AQL | 0.65 |
| Color | Negro |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Totalmente texturizados |
| Finger Thickness (English) | 6,3 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0,16 mm |
| Show More |