Learn More
Ansell Guantes de nitrilo MICROFLEX™ MIDKNIGHT™ XTRA 93-862 con puño largo
Código de producto. 16409415
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
2XL
Grande
Medio
Pequeño
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
16409415 Medio paquete de 100
16499405 Pequeño paquete de 100
16419415 Grande paquete de 100
16429415 XL paquete de 100
16439415 2XL paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16409415 Proveedor Ansell N.º de proveedor 93862080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.50€
    36.45€ / paquete de 100
    Ahorro 12.05€
    24% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los guantes de nitrilo desechables con puño largo proporcionan una protección duradera en caso de salpicaduras de productos químicos. Certificación de grado de NFPA y aptos para uso médico para su uso por profesionales sanitarios.
  • Resistencia al fentanilo y al ácido gástrico (vómito) probada para simular una sobredosis real
  • El color negro oscuro hace que sea fácil ver cuando las manos han entrado en contacto con polvos potencialmente peligrosos
  • Fabricados con una formulación de nitrilo suave y flexible
  • Totalmente texturizados para un agarre fiable y uniforme
  • Para su uso con:
    • Suministrar medicamentos
    • Servicios de emergencia
    • Reparación y mantenimiento de equipos
    • Protección adicional para la muñeca y el antebrazo
    • Inspección, selección y comprobación de piezas
    • Análisis y pruebas de laboratorio
    • Talleres de aerosoles y pintura.
    • Exploración de pacientes
    • Recogida de muestras de materia prima
    • Rotación y cambio de neumáticos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad NFPA 1999:2018, ASTM D6319, FDA21 CFR 177-2600
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4
Accelerator Free No
Aplicaciones Asistencia sanitaria, bacteriológico
AQL 0.65
Color Negro
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Totalmente texturizados
Finger Thickness (English) 6,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0,16 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 4,7 mil
Palm Thickness (Metric) 0,12 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guante de exploración de nitrilo
Tamaño Medio
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 6,3 mil
Grosor (métrico) 0,16 mm
Modelo 93862080
Serie MICROFLEX™ MidKnight™ XTRA 93-862
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30 cm