Learn More
Beschreibung
- Two layers of reliable barrier protection
- For protection against hazardous substances and high-risk patient handling
- Designed with non-stick and non-foaming properties
- Reduced interference and increased productivity
- Advanced barrier protection for demanding tasks
- AQL 0.65
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 455 1-4, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Accelerator Free | Yes |
| Applications | Industrial |
| AQL | 0.65 |
| Color | White |
| Disposable | Single-use |
| Exterior Finish | Fingertip Textured |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrile |
| Powdered | Powder Free |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?