Learn More
Ansell Guantes desechables de neopreno ergonómicos Microflex™
Código de producto. 15599451
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15599451 Medio paquete de 100
15509461 Grande paquete de 100
15519461 XL paquete de 100
15579451 XS paquete de 100
15589451 Pequeño paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15599451 Proveedor Ansell N.º de proveedor 73847080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.50€
    22.47€ / paquete de 100
    Ahorro 11.03€
    32% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Mejora las capacidades de agarre en condiciones secas y húmedas. Los guantes desechables de neopreno ergonómicos Ansell Edmont™ Microflex™ permiten una mayor sensibilidad táctil con neopreno suave y flexible.
  • Ofrecen una mayor comodidad durante periodos más prolongados
  • Dedos texturizados que garantizan una sujeción fuerte y segura
  • Proporcionan una excelente sujeción en seco y húmedos
  • Sin proteínas de caucho natural ni talco para ayudar a proteger a los trabajadores de alergias, irritaciones y sequedad en la piel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aplicaciones bacteriológico
Color Verde
Desechables Un solo uso
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Neopreno
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes de neopreno
Tamaño Medio
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 5,1 mil
Grosor (métrico) 0,10mm
Estilo de dedo Con textura
Estilo de puño de los guantes Con reborde
Modelo 73-847
Tipo de empaquetado caja dispensadora
Cantidad 100 paquete
Resistencia a la tracción 18 MPa
Anchura (métrico) 95 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.