Learn More
Ansell Edmont™ Guantes desechables de neopreno ergonómicos Microflex™
Código de producto. 15589451
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15589451 Pequeño paquete de 100
15509461 Grande paquete de 100
15519461 XL paquete de 100
15579451 XS paquete de 100
15599451 Medio paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15589451 Proveedor Ansell Edmont™ N.º de proveedor 73847070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.55€
    22.54€ / paquete de 100
    Ahorro 11.01€
    32% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Mejora las capacidades de agarre en condiciones secas y húmedas. Los guantes desechables de neopreno ergonómicos Ansell Edmont™ Microflex™ permiten una mayor sensibilidad táctil con neopreno suave y flexible.
  • Ofrecen una mayor comodidad durante periodos más prolongados
  • Dedos texturizados que garantizan una sujeción fuerte y segura
  • Proporcionan una excelente sujeción en seco y húmedos
  • Sin proteínas de caucho natural ni talco para ayudar a proteger a los trabajadores de alergias, irritaciones y sequedad en la piel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 13485, PPED 89/686/EEC CATEGORÍA III, DISEÑO COMPLEJO, EN374-3, EN374-2 NIVEL 2 AQL de 1,5, ASTM D6977, EN420
Aplicaciones bacteriológico
Color Verde
Desechables Un solo uso
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Neopreno
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes de neopreno
Tamaño Pequeño
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 0,10mm
Estilo de dedo Con textura
Estilo de puño de los guantes Con reborde enrollado
Modelo 73-847
Tipo de empaquetado caja dispensadora
Cantidad 100/paquete
Resistencia a la tracción 18 MPa
Longitud (métrico) 245 mm
Anchura (métrico) 86 mm