Learn More
Ansell Guantes desechables de neopreno ergonómicos Microflex™
Descripción
- Ofrecen una mayor comodidad durante periodos más prolongados
- Dedos texturizados que garantizan una sujeción fuerte y segura
- Proporcionan una excelente sujeción en seco y húmedos
- Sin proteínas de caucho natural ni talco para ayudar a proteger a los trabajadores de alergias, irritaciones y sequedad en la piel
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 13485, BPED 89/686/CEE CATEGORÍA III, DISEÑO COMPLEJO, EN374-3, EN374-2 NIVEL 2 AQL 1.5, ASTM D6977, EN420 |
| Aplicaciones | bacteriológico |
| Color | Verde |
| Desechables | Un solo uso |
| Hand | Ambidiestro |
| Latex Free | Sí |
| Material | Neopreno |
| En polvo | sin polvo |
| Tipo de producto | Guantes de neopreno |
| Tamaño | Grande |
| Mostrar más |