Descripción
- Los primeros guantes desechables disipadores de estática de Ansell: MICROFLEX™ Los guantes 94-242 reducen el riesgo de descarga electrostática, que puede provocar combustión espontánea en entornos atmosféricos explosivos.
- Baja resistividad vertical: Fórmula patentada de nitrilo infundida con un material diseñado que canaliza la electricidad a través del polímero del guante, para una resistencia vertical baja por debajo de 108Ω .
- Protección avanzada: Hecho con TNT™ Tecnología de resistencia a salpicaduras químicas para una protección suave y duradera contra una amplia gama de productos químicos.
- Compatibilidad con pantalla táctil: Proporciona capacidad de pantalla táctil capacitiva y resistiva cuando se trabaja con electrónica industrial.
- Visibilidad mejorada: El color negro proporciona contraste contra el polvo potencialmente combustible, al tiempo que oculta la apariencia de aceites, suciedad y manchas.
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 0 |
| ASTM F739 | No |
| Material de la parte posterior | Nitrilo |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Arrette du 08/05/2020|ASTM D6319|CE 1935/2004|CE 2023/2006|CE 1935/2004|CE 2023/2006|EN 16350:2014|EN ISO 374-5:2016|ES ISO 21420:2020|ES ISO 374-1:2016|ES ISO 374-5:2016|FDA21 CFR 177-2600-US Aprobado para contacto con alimentos|Reglamento de equipo de protección individual (UE) 2016/425 Riesgos de categoría III |
| Chemotherapeutic Rated | No |
| Chlorinated | Sí |
| Descripción | Guantes desechables disipadores de estática |
| Accelerator Free | No |
| Aplicaciones | Industrial |
| AQL | 1.5 |
| Mostrar más |