Learn More
Ansell MICROFLEX™ Guantes negros desechables disipadores de estática
Código de producto. 17825846 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17825846 9 paquete de 100
17895836 7 paquete de 100
17815846 8 paquete de 100
17805846 10 paquete de 100
17885836 11 paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17825846 Proveedor Ansell N.º de proveedor 94242090
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El MICROFLEX™ Los guantes disipadores de estática desechables proporcionan una protección excepcional contra la carga electrostática. La formulación patentada de nitrilo permite una resistencia vertical baja por debajo de 108Ω . El TNT™ La tecnología de resistencia a salpicaduras químicas proporciona protección química mejorada.
  • Los primeros guantes desechables disipadores de estática de Ansell: MICROFLEX™ Los guantes 94-242 reducen el riesgo de descarga electrostática, que puede provocar combustión espontánea en entornos atmosféricos explosivos.
  • Baja resistividad vertical: Fórmula patentada de nitrilo infundida con un material diseñado que canaliza la electricidad a través del polímero del guante, para una resistencia vertical baja por debajo de 108Ω .
  • Protección avanzada: Hecho con TNT™ Tecnología de resistencia a salpicaduras químicas para una protección suave y duradera contra una amplia gama de productos químicos.
  • Compatibilidad con pantalla táctil: Proporciona capacidad de pantalla táctil capacitiva y resistiva cuando se trabaja con electrónica industrial.
  • Visibilidad mejorada: El color negro proporciona contraste contra el polvo potencialmente combustible, al tiempo que oculta la apariencia de aceites, suciedad y manchas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 0
ASTM F739 No
Material de la parte posterior Nitrilo
Certificaciones/conformidad (Europa) Arrette du 08/05/2020|ASTM D6319|CE 1935/2004|CE 2023/2006|CE 1935/2004|CE 2023/2006|EN 16350:2014|EN ISO 374-5:2016|ES ISO 21420:2020|ES ISO 374-1:2016|ES ISO 374-5:2016|FDA21 CFR 177-2600-US Aprobado para contacto con alimentos|Reglamento de equipo de protección individual (UE) 2016/425 Riesgos de categoría III
Chemotherapeutic Rated No
Chlorinated Sí
Descripción Guantes desechables disipadores de estática
Accelerator Free No
Aplicaciones Industrial
AQL 1.5
Coating Material Sin revestimiento
Color Negro
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Punta de los dedos texturizada
Hand Ambidiestro
Uso en laboratorio/sala limpia Guantes industriales, Guantes de laboratorio
Latex Free Sí
Material Nitrilo
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes ESD
Tamaño 9
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) De 4,7 a 6,2 in.
Grosor (métrico) 12 a 16 centímetros
EN ISO 374-1 Tipo B
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS JKPT
EN ISO 374 - 5 Bacterias, hongos CON protección antivirus
FDA 510 (k) No
Estilo de dedo Con textura
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de productos químicos y materiales de limpieza Manipulación de herramientas Equipos, mantenimiento y reparación Procesamiento y manipulación de alimentos Desembalaje de productos a granel Envío, transporte y entrega de productos Embalaje y etiquetado Cambio de aceite, fluidos y filtros Inspección de piezas, equipos
Sexo Unisex
Estilo de puño de los guantes Con reborde
Revestimiento Sin revestir
Modelo 94-242
Resistente a descarga electrostática; Productos químicos
Longitud (imperial) 9,6 in
Longitud (métrico) 24.5 cm