Learn More
Ansell MICROFLEX™ 93256 Guantes de nitrilo naranja de alta visibilidad con textura mega
Código de producto. 30259547 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
30259547 7 paquete de 100
30259532 8 paquete de 100
30259525 9 paquete de 100
30259518 10 paquete de 100
30259516 11 paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 30259547 Proveedor Ansell N.º de proveedor 93256070
La seguridad empieza aquí: ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28008
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
MICROFLEX™ Los guantes de nitrilo naranja de alta visibilidad Mega Texture Grip 93256 no contienen látex y son ideales para aplicaciones industriales generales.
  • Superficie Mega Texture para un agarre constante en condiciones húmedas y secas
  • Color naranja de alta visibilidad para aumentar la visibilidad mientras se trabaja.
  • Fórmula fuerte que proporciona una protección duradera y cómoda para las manos.
  • Ideal para una amplia gama de aplicaciones de manipulación de alimentos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Accelerator Free Sí
Aplicaciones Industrial
AQL 1.5
Color Naranja de alta visibilidad
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Totalmente texturizados
Finger Thickness (English) 6,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.15 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 5,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.13 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes de nitrilo
Tamaño 7
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 5,1 a 6,3 mil
Grosor (métrico) 0,13 a 0,15 mm