Learn More
Ansell MICROFLEX™ 93256 Guantes de nitrilo naranja de alta visibilidad con textura mega
Tienda Ansell ProductosDescription
- Superficie Mega Texture para un agarre constante en condiciones húmedas y secas
- Color naranja de alta visibilidad para aumentar la visibilidad mientras se trabaja.
- Fórmula fuerte que proporciona una protección duradera y cómoda para las manos.
- Ideal para una amplia gama de aplicaciones de manipulación de alimentos.
Specifications
Specifications
| Accelerator Free | Sí |
| Aplicaciones | Industrial |
| AQL | 1.5 |
| Color | Naranja de alta visibilidad |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Totalmente texturizados |
| Finger Thickness (English) | 6,3 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.15 mm |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| Show More |