Learn More
Ansell Microflex™ Guante desechable compuesto sintético resistente a productos químicos, ultrafino, 93-260RP
Código de producto. 17929231 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Medio
Grande
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17929231 Medio paquete de 6
17959231 Grande paquete de 6
17999231 XL paquete de 6
17919231 2XL paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17929231 Proveedor Ansell N.º de proveedor 93260RP080
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseño de tres capas para una protección superior contra productos químicos agresivos. El guante desechable más delgado y resistente a productos químicos para una mayor tactilidad y destreza. Material extra suave y diseño ergonómico para un ajuste, sensación y flexibilidad excepcionales.
  • Los guantes desechables tradicionales están diseñados para brindar protección contra productos químicos solo por períodos cortos de tiempo. – en caso de salpicadura; mientras que los guantes químicos suelen tener un diseño más grueso y resistente para una protección más duradera. Ansell diseñado MICROFLEX 93-260 son guantes desechables delgados y resistentes a productos químicos que ofrecen mayores niveles de protección contra los productos químicos durante períodos de tiempo más prolongados que los guantes de un solo uso comunes. Con solo 7,8 milésimas de grosor, estos finos guantes de nitrilo y neopreno ofrecen una protección superior al mismo tiempo que proporcionan mayor tacto y destreza para manipular fácilmente piezas pequeñas y herramientas.
  • MICROFLEX Los guantes 93-260 logran esto mediante un innovador diseño de tres capas que resiste una amplia gama de productos químicos agresivos. La capa exterior de nitrilo brinda máxima protección contra varios solventes orgánicos, mientras que la capa intermedia de neopreno suave proporciona resistencia a ácidos y bases. Una capa interior final proporciona una sensación de sequedad continua, al mismo tiempo que facilita el proceso de ponerse y quitarse la prenda.
  • MICROFLEX Los guantes desechables resistentes a productos químicos 93-260 cumplen con los requisitos de la certificación EN 374 en Europa y la certificación KOSHA en Corea. Al probarlos contra productos químicos agresivos como ácido sulfúrico, N-heptano, hexano y metanol, estos guantes de nitrilo y neopreno demuestran tiempos de permeación impresionantes.
  • MICROFLEX 93-260 no contienen silicona para evitar defectos en la superficie cuando los usuarios manipulan objetos y equipos acabados con pintura y otros recubrimientos. Tienen un nivel de calidad aceptable bajo de 0,65 AQL para reducir el riesgo de exposiciones debido a defectos de tipo poro. MICROFLEX Los guantes 93-260 también cuentan con un puño extendido para mayor protección en la muñeca y el antebrazo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 0
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 388:2016|CE 0493|Categoría III|EN 421:2010|EN ISO 21420:2020|ES ISO 374-1:2016|ES ISO 374-5:2016 | FDA21 CFR 177-2600-EE. UU. Aprobado para contacto con alimentos | ISO 18889:2019 | ISO 9001
Chlorinated No
Aplicaciones Industrial, bacteriológico
Color Verde
Latex Free Sí
Material Neopreno
Tipo de producto Guantes de neopreno
Tamaño Medio
Grosor (imperial) 7,9 mil
Grosor (métrico) 0.2 mm
Norma EN388 2000X
EN 421 Sí
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS JKLOPST
EN ISO 374 - 5 Bacterias, hongos CON protección antivirus
Estilo de puño de los guantes Extendido
Grip Design Dedos texturizados
Revestimiento Sin revestir
Longitud (imperial) 11,2 in
Longitud (métrico) 285 mm