Learn More
Ansell MICROFLEX™ 93-244 Guantes de nitrilo extra largos
Código de producto. 17813812 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
10,5/11
5,5/6
6,5/7
7,5/8
8,5/9
9,5/10
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17813812 7,5/8 paquete de 100
17803622 5,5/6 paquete de 100
17813822 9,5/10 paquete de 100
17863812 8,5/9 paquete de 100
17893702 6,5/7 paquete de 100
17833642 10,5/11 paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17813812 Proveedor Ansell N.º de proveedor 93244080
Haga acopio y ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28009
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los guantes de examen de nitrilo cuentan con mangas extra largas para extender la protección hasta el codo y son ideales para el entorno de atención médica.
  • ASTM D6978, ISO 13485, ISO Certificado 9001
  • Proporciona protección personal un 33 % más prolongada, hasta el codo, en situaciones de alto riesgo
  • Probado contra 10 productos químicos de uso común en el Departamento de Esterilización y contra 9 citostáticos.
  • Diseño de puño mejorado para evitar que el guante se deslice hacia abajo
  • Desechables para minimizar la posibilidad de contaminación cruzada
  • Ofrece protección confiable en una amplia gama de aplicaciones en entornos de atención médica.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE 0493, Categoría III, FDA21 CFR 177-2600-US Aprobado para contacto con alimentos, ISO 13485, ISO 9001
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 1935/2004, CE 2023/2006, EN 16523-1, EN 374-2 y -4, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free No
Aplicaciones Asistencia sanitaria
AQL 1.5
Color Azul
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Totalmente texturizados
Finger Thickness (English) 6,7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.17 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 5,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.13 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guante de exploración de nitrilo
Tamaño 7,5/8
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 6,7 mil
Grosor (métrico) 0.17 mm
FDA 510 (k) No
Modelo MICROFLEX-93244
Longitud (imperial) 15,6 in
Longitud (métrico) 39.5 cm