Descripción
- ASTM D6978, ISO 13485, ISO Certificado 9001
- Proporciona protección personal un 33 % más prolongada, hasta el codo, en situaciones de alto riesgo
- Probado contra 10 productos químicos de uso común en el Departamento de Esterilización y contra 9 citostáticos.
- Diseño de puño mejorado para evitar que el guante se deslice hacia abajo
- Desechables para minimizar la posibilidad de contaminación cruzada
- Ofrece protección confiable en una amplia gama de aplicaciones en entornos de atención médica.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE 0493, Categoría III, FDA21 CFR 177-2600-US Aprobado para contacto con alimentos, ISO 13485, ISO 9001 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | CE 1935/2004, CE 2023/2006, EN 16523-1, EN 374-2 y -4, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016 |
| Accelerator Free | No |
| Aplicaciones | Asistencia sanitaria |
| AQL | 1.5 |
| Color | Azul |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Totalmente texturizados |
| Finger Thickness (English) | 6,7 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.17 mm |
| Mostrar más |