Learn More
Ansell Guantes de nitrilo 92-134 MICROFLEX™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17631036
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 90
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17631036 Grande paquete de 100
17601036 XS paquete de 100
17833612 Pequeño paquete de 100
17611036 Pequeño paquete de 100
17853792 Medio paquete de 100
17621036 Medio paquete de 100
17823692 Grande paquete de 100
17818331 2XL paquete de 90
17641036 XL paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 17631036 Proveedor Ansell N.º de proveedor 92134090
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los guantes de nitrilo MICROFLEX™ 92-134 proporcionan sensibilidad al tacto y una cómoda protección en numerosas aplicaciones. Diseñado con texturas en las puntas de dedos para una manipulación segura de herramientas y materiales.
  • Hechos de una formulación de nitrilo suave para una sensación y ajuste cómodos
  • Construcción ligera para sensibilidad táctil y control de motor fino
  • Diseñado para una amplia gama de aplicaciones en todos los sectores
  • Texturizado en las puntas de los dedos para una manipulación segura de herramientas y materiales 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Chemotherapeutic Rated Yes
Accelerator Free No
Aplicaciones Asistencia sanitaria
AQL 1,5
Color Azul
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Finger Thickness (English) 4,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0,11 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 2,8 mil
Palm Thickness (Metric) 0,07 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guante de exploración de nitrilo
Tamaño Grande
Esterilidad No estéril
FDA 510 (k) Yes
Estilo de puño de los guantes Beaded
Cantidad 100 guantes/dispensador, 10 dispensadores/caja, 1000 guantes/caja
Longitud (imperial) 9.5 in.
Longitud (métrico) 240 mm