Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de microtubos de ángulo fijo MicroClick 30 x 2
Código de producto. 15165253 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
30 x 2 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
15165253 30 x 2 mL cada uno
1 options
Código de producto. 15165253 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75005719
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1675.00€
    1332.00€ / paquete de 1
    Ahorro 343.00€
    20% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Realice aplicaciones de microvolúmenes, como la preparación de ácidos nucleicos a una velocidad de hasta 14 000 rpm/21 693 x g con el rotor de microtubos de ángulo fijo Thermo Scientific™ MicroClick 30 x 2.
Realice aplicaciones de microvolúmenes, como la preparación de ácidos nucleicos a una velocidad de hasta 14.000 rpm/21.694 x g con el rotor de microtubos de ángulo fijo Thermo Scientific™ MicroClick 30 x 2.
Maximice la capacidad para microtubos de 2 ml con este rotor, diseñado con un borde más ancho para albergar 30 columnas de filtración para ácidos nucleicos.
Con el sistema de cambio de rotores Auto-Lock, cambiar del rotor basculante a un rotor para microtubos requiere solo 3 segundos:
  • Sencilla instalación y extracción del rotor:
  • Sin necesidad de utilizar herramientas
  • Sin complicados procedimientos de cambio del rotor
  • Acceso libre a la cámara para una mayor comodidad en la limpieza
Con la seguridad de las tapas de biocontención Thermo Scientific™ ClickSeal™, certificadas por Public Health England, Porton Down, Reino Unido.
Información para pedidos:
La tapa de biocontención de repuesto (75005730) y las juntas tóricas de repuesto (75005726) se venden por separado. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotor de microtubos de ángulo fijo MicroClick 30 x 2
Tipo Rotor de ángulo fijo
Capacidad 30 x 2 mL
RCF máx. 21.693 x g
Vel. máx 14.000 rpm
Radio (métrico) 99 mm
Factor K 543
Longitud máx. del tubo 45 mm
Diámetro máx. del tubo 11 mm
Para utilizar con (equipo) Centrífugas Thermo Scientific Sorvall ST 8, Heraeus Megafuge 8 y SL 8
Ángulo 45 °
Biocontainment Sí