Learn More
Fisherbrand™ Tubos de microcentrífugas con tapón a presión
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosSpecifications
Specifications
| Estilo de tapón | Tapones a presión con cierre de seguridad |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Capacidad (métrico) | 1,5 ml |
| Color | Natural |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | No estéril |
| Graduated | Sí |
| RCF máx. | 26 000xG RCF |
| Diámetro (métrico) | 13mm |
| Longitud (métrico) | 39mm |