Learn More
Brand™ Tubo de microcentrífuga de 2 ml con tapa de cierre
Código de producto. 15338665 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 mL
Tamaño de la unidad:
500 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15338665 2 mL 500 PCS
1 options
Product Code. 15338665 Supplier Brand™ Supplier No. 780546
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.90€
    30.88€ / paquete de 500
    Ahorro 10.02€
    24% Descuento
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Grosor de pared uniforme para ofrecer resultados uniformes y repetibles
  • Ideal para su uso en investigación, usos científicos y en otros entornos de laboratorio
  • No estéril
  • Esterilizable en autoclave a 120 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color Transparente
Capacidad (métrico) 2 mL