Learn More
Masterflex™ Tubos de microcalibre
Descripción
- Para uso farmacéutico y de laboratorio general, en especial con aplicaciones de dispensación o inyección de precisión.
- Excelentes con aplicaciones de bombas peristálticas de bajo flujo.
- Extremadamente flexibles.
- No tóxico.
- Apirógenos.
- Biocompatibles.
- Transparentes.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ADCF; FDA; Farmacopea europea; sin DEHP; NSF-51; NSF-61; 3A; sin ftalato; USP |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 1,02 mm |
| Material | Tygon ND-100-80 |
| Diámetro exterior (imperial) | 1,78 mm |
| Longitud global (métrico) | 30,5 m |
| Grosor (métrico) | 0,38 mm |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -31 °C |
| Método de esterilización | Esterilizar en autoclave, ETO o mediante irradiación gamma |
| Color | Transparente |
| Mostrar más |