Learn More
Fisherbrand™ Esterilizador de microesferas
Código de producto. 16381328 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
150 g
300 g
Modelo:
Esterilizador de microesferas
Esterilizador de microesferas alto
Requisitos eléctricos:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Modelo Requisitos eléctricos Tamaño de la unidad
16381328 300 g Esterilizador de microesferas alto 230 V cada uno
16391328 150 g Esterilizador de microesferas 230 V cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16381328
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    832.00€
    606.71€ / paquete de 1
    Ahorro 225.29€
    27% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para esterilizar pequeñas herramientas de investigación como fórceps, tijeras, escalpelos, etc. Elimina el peligro de llamas abiertas al calentar las perlas de vidrio incluidas a 300 °C, eliminando bacterias, esporas y otros microorganismos.
  • Control digital, hasta 300 °C
  • Esteriliza fórceps, agujas y otras herramientas
  • La temperatura de la cámara se ve en un gran panel de control LCD: La carcasa exterior se mantiene fría al tacto
  • Seguro para usar en campanas extractoras
  • La cubierta de seguridad suministrada ahorra energía y reduce la tasa de calentamiento/rampa
  • Se incluyen gránulos de vidrio
  • Control digital, hasta 300 °C
  • Esteriliza fórceps, agujas y otras herramientas
  • La temperatura de la cámara se ve en un gran panel de control LCD: La carcasa exterior se mantiene fría al tacto
  • Seguro para usar en campanas extractoras
  • La cubierta de seguridad suministrada ahorra energía y reduce la tasa de calentamiento/rampa
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE
Color Acentos grises y azules
Capacidad (imperial) 11 oz
Capacidad (métrico) 300 g
Fondo de la cámara (métrico) 19 cm
Diámetro de la cámara (imperial) 1,6 in
Fondo de la cámara (imperial) 7,5 in
Diámetro de la cámara (métrico) 40 mm
Para utilizar con (aplicación) Microesferas de vidrio
Para utilizar con (equipo) Herramientas de investigación altas
Longitud (imperial) 5,5 in
Altura exterior (imperial) 8,5 in
Altura exterior (métrico) 21,5 cm
Longitud (métrico) 14,5cm
Modelo Esterilizador de microesferas alto
Tipo de producto Esterilizador
máx. (imperial) De 34° a 572 °F
Temperatura (métrico) De 100 °C a 300 °C
Peso (imperial) 5,5 lb
Peso (métrico) 2,5 kg
Requisitos eléctricos 230 V
Altura de la cámara (métrico) 140 mm
Incluye Esferas de vidrio de 1000 g
Material Aluminio con panel de control de plástico
Tensión 230 V