Learn More
Ansell MICRO-TOUCH™ Guantes estériles
Código de producto. 17883822 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
6,5/7
7,5/8
8,5/9
Tamaño de la unidad:
50 pares
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17883822 7,5/8 50 pares
17863622 6,5/7 50 pares
17883732 8,5/9 50 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este producto contiene látex de caucho natural que puede provocar reacciones alérgicas, incluidas respuestas anafilácticas.
Código de producto. 17883822 Proveedor Ansell N.º de proveedor 553343
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.05€
    49.02€ / 50 pares
    Ahorro 20.03€
    29% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Este producto contiene látex de caucho natural que puede provocar reacciones alérgicas, incluidas respuestas anafilácticas.
Guantes de látex sin polvo de alto confort y agarre para uso en aplicaciones industriales.
  • Un revestimiento interior de poliacrilato crea una sensación más suave en las manos del usuario, lo que hace que su colocación sea más fácil incluso con las manos mojadas.
  • La fórmula de látex de caucho natural garantiza un guante cómodo y con buen ajuste.
  • Las extensas fases de lixiviación garantizan un contenido de proteína residual muy bajo.
  • Los dedos texturizados proporcionan un agarre seguro en condiciones húmedas o secas.
  • Alta sensibilidad táctil y destreza.
  • Empaquetado en pares con una doble envoltura protectora de poliisopreno.
  • Minimiza la alergia tipo I
  • Para uso en aplicaciones industriales.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE 2797, ISO 13485, ISO 9001, ISO 10993-10:2004
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4
Accelerator Free No
Aplicaciones Industrial
AQL 1.5
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Totalmente texturizados
Finger Thickness (English) 6,7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.17 mm
Latex Free No
Material Látex
Palm Thickness (English) 5,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.15 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes de látex
Tamaño 7,5/8
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 5,9 mil
Grosor (métrico) 0.15 mm
Modelo MICRO-TOUCH-323039
Longitud (imperial) 9,6 in
Longitud (métrico) 245 mm