Learn More
Ansell MICRO-TOUCH™ Nitrafree™ 451 Guantes
Código de producto. 17863792 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
5,5/6
6,5/7
7,5/8
8,5/9
9,5/10
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17863792 6,5/7 paquete de 100
17853602 9,5/10 paquete de 100
17873742 7,5/8 paquete de 100
17883702 8,5/9 paquete de 100
17863682 5,5/6 paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17863792 Proveedor Ansell N.º de proveedor 6034511
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Guantes delgados de nitrilo que brindan protección cómoda y confiable al tiempo que apoyan la investigación del cáncer de mama en el entorno de la atención médica.
  • ASTM D6319, ASTM Certificado D6978
  • Guantes de examen de nitrilo fabricados con una formulación de nitrilo suave y duradera.
  • Fabricado sin aceleradores químicos, poliisopreno para proteger a los usuarios de alergias químicas tipo IV.
  • Proporciona una protección cómoda y confiable al tiempo que apoya la investigación del cáncer de mama.
  • Delgado y ligero para garantizar una alta sensibilidad táctil mientras se trabaja.
  • Para uso en quimioterapia y aplicaciones médicas.
Specifications
Certificaciones/conformidad ASTM D6978, ASTM D6319, Categoría III, CE 0493, FDA21 CFR 177-2600-US Aprobado para contacto con alimentos, ISO 9001, ISO 10993-10:2002, ISO 13485
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 16523-1, EN 374-2 y -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free Sí
Aplicaciones Asistencia sanitaria
AQL 1.5
Color Rosa
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Punta de los dedos texturizada
Finger Thickness (English) 5,5 mil
Finger Thickness (Metric) 0.12 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 3,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.08 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guante de exploración de nitrilo
Tamaño 6,5/7
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 3,1 mil
Grosor (métrico) 0.08 mm
FDA 510 (k) Sí
Modelo MICRO-TOUCH-313016
Longitud (imperial) 9,5 in
Longitud (métrico) 24 cm