Descripción
- ASTM Certificado D6978
- Cuenta con un diseño de puños más largos para mayor protección y un mejor ajuste a las prendas.
- Protección y comodidad de alto nivel
- Certificado según las rigurosas normas de Equipos de Protección Individual (EPP) EN 420 y EN374
- Superficie interna clorada para una fácil colocación.
- La película cómoda con dedos texturizados ayuda a los usuarios a realizar tareas y procedimientos.
- Probado contra más de 100 sustancias químicas y medicamentos de quimioterapia.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ASTM D6978, CE 0493, ISO 9001, Tipo de alimento: Caucho |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 16523-1, EN ISO 374-1:2016, EN 374:2003, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 Parte 1, EN 455 Parte 2, EN 455 Parte 3, EN 455 Parte 1, EN 455 Parte 2, EN 455 Parte 3, EN 455 Parte 1, EN 455 Parte 2, EN 455 Parte 3, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-2 y -4, EN 421:2010 |
| Aplicaciones | Industrial |
| Color | Verde |
| Finger Thickness (English) | 5,5 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.14 mm |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| Palm Thickness (English) | 5,1 mil |
| Palm Thickness (Metric) | 0.13 mm |
| Mostrar más |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?