Learn More
Ansell MICRO-TOUCH™ Nitra Touch™ Guantes industriales
Código de producto. 17823842 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
6,5/7
7,5/8
8,5/9
9,5/10
Tamaño de la unidad:
100 pares
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17823842 6,5/7 100 pares
17873572 7,5/8 100 pares
17883662 8,5/9 100 pares
17893642 9,5/10 100 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17823842 Proveedor Ansell N.º de proveedor 4400052
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.05€
    33.22€ / 100 pares
    Ahorro 9.83€
    22% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este guante de nitrilo no estéril está diseñado específicamente para proteger mejor a los trabajadores de la salud que manipulan productos químicos y citostáticos.
  • ASTM Certificado D6978
  • Cuenta con un diseño de puños más largos para mayor protección y un mejor ajuste a las prendas.
  • Protección y comodidad de alto nivel
  • Certificado según las rigurosas normas de Equipos de Protección Individual (EPP) EN 420 y EN374
  • Superficie interna clorada para una fácil colocación.
  • La película cómoda con dedos texturizados ayuda a los usuarios a realizar tareas y procedimientos.
  • Probado contra más de 100 sustancias químicas y medicamentos de quimioterapia.
Specifications
Certificaciones/conformidad ASTM D6978, CE 0493, ISO 9001, Tipo de alimento: Caucho
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 16523-1, EN ISO 374-1:2016, EN 374:2003, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 Parte 1, EN 455 Parte 2, EN 455 Parte 3, EN 455 Parte 1, EN 455 Parte 2, EN 455 Parte 3, EN 455 Parte 1, EN 455 Parte 2, EN 455 Parte 3, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-2 y -4, EN 421:2010
Aplicaciones Industrial
Color Verde
Finger Thickness (English) 5,5 mil
Finger Thickness (Metric) 0.14 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 5,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.13 mm
Tamaño 6,5/7
Grosor (imperial) 5,1 mil
Grosor (métrico) 0.13 mm
Estilo de puño de los guantes Extendido
Modelo MICRO-TOUCH-313020
Longitud (imperial) 11,8 in
Longitud (métrico) 300 mm