Learn More
Ansell MICRO-TOUCH™ Guantes de nitrilo azules
Código de producto. 17853772 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
5,5/6
6,5/7
7,5/8
8,5/9
9,5/10
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17853772 8,5/9 paquete de 200
17863772 5,5/6 paquete de 200
17823652 6,5/7 paquete de 200
17833592 7,5/8 paquete de 200
17893662 9,5/10 paquete de 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17853772 Proveedor Ansell N.º de proveedor 313041075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.99€
    13.07€ / paquete de 200
    Ahorro 4.92€
    27% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los guantes de nitrilo no estériles cuentan con una fórmula elástica avanzada que proporciona comodidad y un ajuste seguro en entornos de atención médica.
  • ASTM Certificado D6319
  • Alta resistencia y protección para casi todos los entornos clínicos.
  • Fórmula avanzada para mayor comodidad y ajuste que proporciona una mejor sensibilidad táctil.
  • Un AQL mejor que los estándares de la industria ofrece una producción consistente y de alta calidad.
  • El embalaje de 200 unidades reduce el desperdicio
  • Probado para su uso con más de 55 productos químicos y aprobado para su uso con medicamentos de quimioterapia.
  • Para uso en quimioterapia y procedimientos de examen de riesgo moderado.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D6319, CE 0493, Categoría III, FDA21 CFR 177-2600-US Aprobado para contacto con alimentos, ISO 10993-10:2002, ISO 9001, ISO 13485
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 16523-1, EN 374-2 y -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free No
Aplicaciones Asistencia sanitaria
AQL 1.5
Color Azul
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Punta de los dedos texturizada
Finger Thickness (English) 3,5 mil
Finger Thickness (Metric) 0.09 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 2,8 mil
Palm Thickness (Metric) 0.07 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guante de exploración de nitrilo
Tamaño 8,5/9
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 2,8 mil
Grosor (métrico) 0.07 mm
FDA 510 (k) Sí
Modelo MICRO-TOUCH-313041
Longitud (imperial) 9,5 in
Longitud (métrico) 24 cm
Mostrar más Mostrar menos
Ningún guante protege completamente contra todos los productos químicos. Los usuarios deben probar la idoneidad de este producto frente a los productos químicos y el entorno específicos donde se utiliza.