Learn More
Fisherbrand™ Microinserto para placas de pocillos, vidrio
Código de producto. 10295072 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
400 μL
1000 μL
1200 μl
Modelo:
Cónico
Estrecho
Redondo
Tamaño de la unidad:
paquete de 960
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Modelo unitSize
10295072 400 μL Cónico paquete de 960
10091762 1000 μL Estrecho paquete de 960
10275772 1200 μl Redondo paquete de 960
10377552 1000 μL Redondo paquete de 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10295072
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para aplicaciones complejas de UHPLC, LC y GC.
  • Transparente
  • Vidrio
  • Las placas cumplen los estándares ANSI y SBS
  • Diferentes opciones de sellado
  • Válido para cromatografía
  • Sin filtrado debido a material de alta calidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Material Vidrio
Volumen (métrico) 400 μL
Modelo Cónico