Learn More
Fisherbrand™ Microinserto para placas de pocillos, vidrio
Código de producto. 10275772 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
400 μL
1000 μL
1200 μl
Modelo:
Cónico
Estrecho
Redondo
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 960
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Modelo Tamaño de la unidad
10275772 1200 μl Redondo paquete de 960
10091762 1000 μL Estrecho paquete de 960
31935716 1000 μL Estrecho paquete de 1000
10377552 1000 μL Redondo paquete de 960
10295072 400 μL Cónico paquete de 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10275772
Ahorre hasta un 60 % en productos esenciales para las análisis por contrato
Usar código promocional 28025
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para aplicaciones complejas de UHPLC, LC y GC.
  • Transparente
  • Vidrio
  • Las placas cumplen los estándares ANSI y SBS
  • Diferentes opciones de sellado
  • Válido para cromatografía
  • Sin filtrado debido a material de alta calidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Material Vidrio
Volumen (métrico) 1200 μl
Modelo Redondo