Learn More
Fisherbrand™ Microinserto, vidrio transparetne, para vial de boca ancha
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 5,7 mm |
| Material | Vidrio |
| Esterilidad | No estéril |
| Desechables | Un solo uso |
| Volumen (métrico) | 0,3 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Micromuestreo |
| Tipo de inserto | Insertos con resorte para viales HPLC y GC |
| Tipo de empaquetado | 1 paquete de 100 |
| Volumen residual (métrico) | 4 μl |
| Mostrar más |