Learn More
Fisherbrand™ Microinserto, vidrio transparetne, para vial de boca ancha
Código de producto. 11762418 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,3 ml
0,34 ml
< 0,34/ml
0,35 mL
0,5 ml
Altura (métrico):
29 mm
31 mm
Volumen residual (métrico):
<4 μL
<8 μL
4 μl
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Altura (métrico) Volumen residual (métrico) Tamaño de la unidad
11762418 0,5 ml 31 mm <8 μL paquete de 1000
11777557 0,35 mL 31 mm <4 μL paquete de 1000
11752418 0,34 ml 31 mm 4 μl paquete de 1000
11889120 < 0,34/ml 31 mm <4 μL paquete de 1000
11805863 0,3 ml 29 mm 4 μl paquete de 1000
11878951 0,3 ml 29 mm <4 μL paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11762418
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los viales de boca ancha requieren insertos con 6 mm de diámetro.
Los viales de boca ancha requieren insertos con 6 mm de diámetro.
  • Microinserto
  • Para su uso con viales de boca ancha
  • Transparente
  • Vidrio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Microinserto
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 6 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 0,5 ml
Para utilizar con (aplicación) Micromuestreo
Volumen residual (métrico) <8 μL
Estilo de la base Base cónica
Cantidad 10 x 100
Altura (métrico) 31 mm