Learn More
Fisherbrand™ Micro-Insert, Clear Glass, for small opening vial
Código de producto. 11772428 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,2 ml
0,25 ml
0,3 ml
Altura (métrico):
27,5 mm
29 mm
31 mm
Volumen residual (métrico):
<1 μl
<2 μl
<8 μl
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. 11772428
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Small opening vials require Inserts with 5mm diameter.
  • Microinserto
  • Para su uso con viales de boca pequeña
  • Transparente
  • Vidrio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Microinserto
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 5 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 0,3 ml
Para utilizar con (aplicación) Micromuestreo
Volumen residual (métrico) <8 μl
Estilo de la base Fondo plano
Cantidad 10 x 100
Altura (métrico) 31 mm