Learn More
Fisherbrand™ Microinserto, vidrio transparente, para vial de boca pequeña
Código de producto. 11762428 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,2 ml
0,25 ml
0,3 ml
Altura (métrico):
27,5 mm
29 mm
31 mm
Volumen residual (métrico):
<2 μL
<8 μL
<1 μl
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Altura (métrico) Volumen residual (métrico) Tamaño de la unidad
11762428 0,2 ml 31 mm <1 μl paquete de 1000
11861653 0,25 ml 31 mm <2 μL paquete de 1000
11772428 0,3 ml 31 mm <8 μL paquete de 1000
11858951 0,2 ml 29 mm <1 μl paquete de 1000
11848951 0,2 ml 27,5 mm <1 μl paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11762428
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los viales de boca pequeña requieren insertos con 5 mm de diámetro.
Los viales de apertura pequeña requieren insertos de 5 mm de diámetro.
  • Microinserto
  • Para su uso con viales de boca pequeña
  • Transparente
  • Vidrio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Microinserto
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 5 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 0,2 ml
Para utilizar con (aplicación) Micromuestreo
Volumen residual (métrico) <1 μl
Estilo de la base Base cónica
Cantidad 10 x 100
Altura (métrico) 31 mm