Learn More
Fisherbrand™ Microbarras (Pulga) de agitación magnética
Código de producto. 15555594 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
15555594 5 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15555594
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Las microbarras (Flea) de agitación magnética están diseñadas para agitar pequeños volúmenes en recipientes como viales, tubos y separadores de gradientes.
  • Especialmente útil para análisis medioambientales y aplicaciones de ciencias de la vida en las que hay que preparar y evaluar pequeños volúmenes de muestras
  • Imán de alnico encapsulado con revestimiento de PTFE marca Teflon™ con certificación de la FDA y de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) – Compatibilidad química superior
  • Fabricados en una instalación conforme a ISO 9001:2015 con certificación de SGS
  • Uso seguro en autoclave
Especificaciones
Color Blanco
Descripción Barra de agitación
Diámetro (imperial) 0,079 in
Diámetro (métrico) 2 mm
Para utilizar con (equipo) Viales, tubos, marcadores de gradiente
Longitud (imperial) 0,197 in
Longitud (métrico) 5 mm
Forma Polígono
Material PTFE, Alnico