Learn More
Hellma Cubeta micro, cuarzo QS
Código de producto. 10150251
Cambiar vista
Click to view available options
Trayectoria óptica:
10 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Trayectoria óptica Tamaño de la unidad
10150251 10 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10150251 Proveedor Hellma N.º de proveedor 1040021040
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Cubeta de vidrio de cuarzo de alta pureza Suprasil™ con tapa de PTFE.
  • Fabricada con cuarzo de sílice fundida sintético de alta pureza
  • Rango UV/VIS
  • Tapa de PTFE incluida
Especificaciones
Capacidad (métrico) 700 μl
Material Cuarzo Suprasil
Material del cierre Politetrafluoroetileno (PTFE)
Anchura (métrico) interior 2 mm
Grosor (métrico) Grosor de base: 3,2 mm
Incluye Tapa de PTFE
Cantidad 1 unidad
Trayectoria óptica 10 mm
Wavelength Range De 200 a 2500 nm
Altura (métrico) 45 mm
Anchura (métrico) 12,5 mm