Learn More
(+/-)-Miconazole nitrate, 98+%, Thermo Scientific™
Inhibits cytochrome P450-dependent 14a-demethylase
131.00€ - 387.00€
| CAS | 22832-87-7 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C18H15Cl4N3O4 |
| Peso molecular (g/mol) | 479.14 |
| Número MDL | MFCD00058161 |
| Clave InChI | MCCACAIVAXEFAL-UHFFFAOYNA-N |
| Sinónimo | miconazole nitrate, albistat, andergin, aflorix, conofite, florid, micatin, gyno-monistat, epi-monistat, gyno-daktar |
| PubChem CID | 68553 |
| Nombre IUPAC | 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]-1H-imidazole; nitric acid |
| SMILES | O[N+]([O-])=O.ClC1=CC=C(COC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C(Cl)=C1 |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15493499
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60796.06 |
5g |
131.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15403509
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60796.14 |
25g |
387.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| 22832-87-7 | |
| 479.14 | |
| MCCACAIVAXEFAL-UHFFFAOYNA-N | |
| 68553 | |
| O[N+]([O-])=O.ClC1=CC=C(COC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C(Cl)=C1 |
| C18H15Cl4N3O4 | |
| MFCD00058161 | |
| miconazole nitrate, albistat, andergin, aflorix, conofite, florid, micatin, gyno-monistat, epi-monistat, gyno-daktar | |
| 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]-1H-imidazole; nitric acid |
Especificaciones
| (+/-)-Miconazole nitrate | |
| C18H15Cl4N3O4 | |
| 14,6178 | |
| Slightly soluble in water; Soluble in propylene glycol or pyridine. | |
| O[N+]([O-])=O.ClC1=CC=C(COC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C(Cl)=C1 | |
| 479.14 | |
| 479.15 |
| 22832-87-7 | |
| MFCD00058161 | |
| miconazole nitrate, albistat, andergin, aflorix, conofite, florid, micatin, gyno-monistat, epi-monistat, gyno-daktar | |
| MCCACAIVAXEFAL-UHFFFAOYNA-N | |
| 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]-1H-imidazole; nitric acid | |
| 68553 | |
| ≥98% |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H302-H317
Harmful if swallowed.
May cause an allergic skin reaction.
P261-P264b-P270-P272-P280g-P301+P312-P302+P352-P330-P333+P313-P363-P501c
H302-H317
missing translation for 'einecsNumber' : 245-256-6
missing translation for 'rtecsNumber' : NI4771000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures