Learn More
Mezlocillin sodium salt, Thermo Scientific™
A broad spectrum antibiotic
216.00€
| CAS | 59798-30-0 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C21H25N5NaO8S2 |
| Peso molecular (g/mol) | 562.568 |
| Número MDL | MFCD07793332 |
| Clave InChI | SGVORSZSYKDVFT-KZHFGBRHSA-N |
| PubChem CID | 123133909 |
| Nombre IUPAC | (2R,5S,6S)-3,3-dimethyl-6-[[(2R)-2-[(3-methylsulfonyl-2-oxoimidazolidine-1-carbonyl)amino]-2-phenylacetyl]amino]-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid;sodium |
| SMILES | CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)NC(=O)N4CCN(C4=O)S(=O)(=O)C)C(=O)O)C.[Na] |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15477609
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66306.MC |
100mg |
216.00€
100 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| 59798-30-0 | |
| 562.568 | |
| SGVORSZSYKDVFT-KZHFGBRHSA-N | |
| (2R,5S,6S)-3,3-dimethyl-6-[[(2R)-2-[(3-methylsulfonyl-2-oxoimidazolidine-1-carbonyl)amino]-2-phenylacetyl]amino]-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid;sodium |
| C21H25N5NaO8S2 | |
| MFCD07793332 | |
| 123133909 | |
| CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)NC(=O)N4CCN(C4=O)S(=O)(=O)C)C(=O)O)C.[Na] |
Especificaciones
| Mezlocillin sodium salt | |
| White to Yellow | |
| MFCD07793332 | |
| SGVORSZSYKDVFT-KZHFGBRHSA-N | |
| (2R,5S,6S)-3,3-dimethyl-6-[[(2R)-2-[(3-methylsulfonyl-2-oxoimidazolidine-1-carbonyl)amino]-2-phenylacetyl]amino]-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid;sodium | |
| 123133909 |
| 59798-30-0 | |
| C21H25N5NaO8S2 | |
| Soluble in water or DMSO | |
| CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)NC(=O)N4CCN(C4=O)S(=O)(=O)C)C(=O)O)C.[Na] | |
| 562.568 | |
| 561.56 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 255-640-5
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : 2° to 8°C
Recommended Storage : Keep cold