Learn More
METTLER TOLEDO™ Electrodos de pH InLab™ Viscous
Código de producto. 11977841
Cambiar vista
Click to view available options
Tipos de conector:
Clavija múltiple
S7
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipos de conector Tamaño de la unidad
11977841 Clavija múltiple cada uno
12570137 S7 cada uno
10335303 S7 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11977841 Proveedor METTLER TOLEDO™ N.º de proveedor 51343151
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    800.00€
    688.64€ / paquete de 1
    Ahorro 111.36€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Un electrodo de pH de vidrio con un sensor de temperatura integrado que incorpora el sistema de referencia SteadyForce™, que se presuriza para evitar que la junta se obstruya.
  • Para usar con METTLER TOLEDO SevenExcellence y SevenCompact metros así como otras marcas. Es posible que se necesiten cables de conexión.
  • Gestión inteligente de sensores (ISM ) Los electrodos capturan y guardan datos de calibración, que luego son reconocidos automáticamente por el medidor una vez conectados.
  • Capture la calibración de los electrodos y los resultados con el software LabX, diseñado para la gestión avanzada de datos y el cumplimiento normativo de 21CFR, parte 11.
  • Compatible con InMotion Muestreador automático para automatizar la medición y limpieza de hasta 303 muestras.
Aplicaciones destacadas
  • Cosmética
  • Geles, jabones, champús
  • Resinas
  • Pinturas
  • Barnices y pegamentos
  • Colorantes y tintes
  • Muestras aceitosas
  • Compatibilidad con TRIS
Accesorios& Cuidado
  • Junta cerámica y no rellenable: no se requieren electrolitos adicionales
  • Almacenar en 3M KCl (51350072) o InLab Solución de almacenamiento (30111142)
  • Recomendado para usar con METTLER TOLEDO tampones (sobres: 51302080, frascos: 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Electrodo de pH InLab Viscous Pro-ISM
Tipos de conector Clavija múltiple
Junta Cerámica
Material Vidrio
Intervalo de pH De 0 a 14
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 130 °C
Tipo Electrodo combinado, sonda de temperatura integrada, tecnología Intelligent Sensor Management (ISM, gestión de sensor inteligente)
Tipo de solución de llenado FRISCOLYT-C
Para utilizar con (aplicación) Muestras altamente viscosas, muy glutinosas
Para utilizar con (equipo) De clavija múltiple a BNC/RCA (30281896)
Referencia interna SteadyForce
Membrana Vidrio HA
Modelo InLab™ Viscous Pro-ISM
Sonda Sonda de temperatura integrada NTC 30 kω
Requisitos de almacenamiento 3 mol/l KCl
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 32 °F a 266 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 100 °C
Longitud (imperial) 1,57 in
Longitud (métrico) 40 mm
Diámetro (imperial) 0,5 in
Diámetro (métrico) 12 mm