Learn More
METTLER TOLEDO™ Electrodo de pH InLab™ 413/IP67
Descripción
- Para su uso con los medidores portátiles SevenExcellence y SevenCompact de METTLER TOLEDO, así como con otras marcas. Es posible que se necesiten cables de conexión.
- Capture la calibración de los electrodos y los resultados con el software LabX, diseñado para la gestión avanzada de datos y el cumplimiento normativo de 21CFR, parte 11.
- Compatible con el muestreador automático InMotion para automatizar la medición y limpieza de hasta 303 muestras.
Aplicación destacada
- Emulsiones
- Suspensiones
- Aguas residuales
- Agua efluente
- Proteínas y sulfuros
- Laboratorio general
Accesorios y cuidado
- Junta abierta y no rellenable: no se requieren electrolitos adicionales
- Electrodo no conforme a IP67 disponible: InLab Expert Pro (51343101)
- Almacenar en 3 M KCl (51350072) o en la solución de almacenamiento InLab (30111142)
- Se recomienda su uso con tampones METTLER TOLEDO (sobres: 51302080, frascos: 63056116
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | BNC/RCA IP67, RCA IP67 |
| Junta | Abrir |
| Material | PEEK |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 60 °C |
| Tipo | Electrodo combinado, sonda de temperatura integrada |
| Tipo de solución de llenado | Polímero |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para emulsiones, suspensiones, aguas efluentes y soluciones que contienen proteínas y sulfuros |
| Para utilizar con (equipo) | Cable fijo al sensor |
| Referencia interna | ARGENTHAL |
| Mostrar más |