Learn More
Methotrexate, Thermo Scientific™
133.65€ - 671.00€
| CAS | 59-05-2 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C20H22N8O5 |
| Peso molecular (g/mol) | 454.447 |
| Número MDL | MFCD00150847 |
| Clave InChI | FBOZXECLQNJBKD-ZDUSSCGKSA-N |
| Sinónimo | methotrexate, abitrexate, rheumatrex, amethopterin, mexate, metatrexan, hdmtx, trexall, methylaminopterinum, antifolan |
| PubChem CID | 126941 |
| ChEBI | CHEBI:44185 |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-[[4-[(2,4-diaminopteridin-6-yl)methyl-methylamino]benzoyl]amino]pentanedioic acid |
| SMILES | CN(CC1=CN=C2C(=N1)C(=NC(=N2)N)N)C3=CC=C(C=C3)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15445349
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63075.MC |
100mg |
148.00€ 133.65€ / 100 miligramos Ahorro 14.35€ 9% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15435349
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63075.03 |
1g |
671.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySoluble in dilute HCl or dilute alkali hydroxide solutions (i.e. 0.1M NaOH). Insoluble in plain water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Recommended storage temperature: -20°C. Keep away from strong oxidizing agents. Protect from light
| 59-05-2 | |
| 454.447 | |
| FBOZXECLQNJBKD-ZDUSSCGKSA-N | |
| 126941 | |
| (2S)-2-[[4-[(2,4-diaminopteridin-6-yl)methyl-methylamino]benzoyl]amino]pentanedioic acid |
| C20H22N8O5 | |
| MFCD00150847 | |
| methotrexate, abitrexate, rheumatrex, amethopterin, mexate, metatrexan, hdmtx, trexall, methylaminopterinum, antifolan | |
| CHEBI:44185 | |
| CN(CC1=CN=C2C(=N1)C(=NC(=N2)N)N)C3=CC=C(C=C3)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O |
Especificaciones
| Methotrexate | |
| C20H22N8O5 | |
| UN1544 | |
| 14,5985 | |
| Soluble in dilute HCl or dilute alkali hydroxide solutions (i;e; 0;1M NaOH); Insoluble in plain water. | |
| CN(CC1=CN=C2C(=N1)C(=NC(=N2)N)N)C3=CC=C(C=C3)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O | |
| 454.447 | |
| CHEBI:44185 |
| 59-05-2 | |
| MFCD00150847 | |
| Hygroscopic; Light sensitive | |
| methotrexate, abitrexate, rheumatrex, amethopterin, mexate, metatrexan, hdmtx, trexall, methylaminopterinum, antifolan | |
| FBOZXECLQNJBKD-ZDUSSCGKSA-N | |
| (2S)-2-[[4-[(2,4-diaminopteridin-6-yl)methyl-methylamino]benzoyl]amino]pentanedioic acid | |
| 126941 | |
| 454.44 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H301-H360-H315-H319
Toxic if swallowed.
May damage fertility or the unborn child.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P280i-P281-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P332+P313-P362-P501c
H301-H315-H319-H335-H340-H360FD
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ALKALOIDS, SOLID, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 200-413-8
missing translation for 'rtecsNumber' : MA1225000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Store at -20°C
- Methotrexate
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H340-Puede provocar defectos genéticos.
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contain: Methotrexate