Learn More
Labcon™ MetalFree™ Tubos de microcentrífuga, 1,5 ml
Descripción
- Ultra bajo contenido de metal: certificado hasta 1 ppb para 21 metales y elementos: Aluminio, arsénico, cadmio, calcio, cromo, cobalto, cobre, hierro, plomo, litio, magnesio, manganeso, mercurio, níquel, fósforo, potasio, selenio, silicio, sodio, vanadio, zinc
- Tapas a presión planas, fáciles de abrir
- Graduaciones laterales y superficie de escritura esmerilada.
- Si es estéril: Esterilización validada (ISO 11137) para uso en laboratorios de investigación y médicos
- Libre de proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa y endotoxinas (no pirógeno)
- Fabricado en polipropileno USP Resina de clase VI
- Centrifugación ultraalta a 40.000 xg
- Congelable a -80 °C
- 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/paquete, 10 paquetes/caja.
- Hecho en USA
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (métrico) | 1.5 mL |
| Color | Transparente |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de trazas de metales |
| N.° por paquete | 500 tubos/paquete. |
| Envase | Bolsa |
| Esterilidad | No estéril |
| Graduated | Sí |
| Mostrar más |