Learn More
Fisherbrand™ Termómetro registrador de datos Traceable™ de nitrógeno líquido Memory-Loc™
Código de producto. 15763327 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipos de sensores:
1 sonda
2 sondas
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipos de sensores Tamaño de la unidad
15763327 1 sonda cada uno
15773327 2 sondas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15763327
Fecha estimada de envoi: 18-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza como monitor de temperatura. El Memory-Loc Liquid™ Nitrógeno Traceable™ El termómetro DataLogger tiene un USB para rastrear, descargar y analizar datos.
  • Se puede utilizar en entornos 21 CFR 11, los datos sin procesar están bloqueados y no se pueden borrar/cambiar en la unidad base
  • Más de 1 millón de observaciones de temperatura
  • Permite el intervalo de registro definido por el usuario desde cada minuto hasta cada 24 horas
  • No se pueden eliminar datos de la memoria una vez almacenados
  • La luz indicadora aparecerá cuando la memoria esté al 95 %
  • 4 puntos de calibración: -196 °C, -80 °C, 0 °C y 100 °C
  • Intervalo: De -200 °C a 105 °C
  • Precisión de ±0,25 °C
  • Resolución de 0,01
Especificaciones
Tipo Registrador de datos
Tipo de pantalla Digital
Memoria de datos 1 año de datos cuando se utilizan intervalos de 1 minuto
Calibración Calibración de varios puntos
Tipos de alarma Sonoro, Visual
Software Type TraceableLIVE
Incluye Sonda(s) de acero inoxidable, soporte, Velcro™ Tiras magnéticas, montaje en pared, Traceable™ Certificado y Pilas
Tipos de sensores 1 sonda
Exactitud (temperatura) ± 0,25°C
Resolución de temperatura 0,01°C
Intervalo de temperatura (imperial) -320,8 °F a +221 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De - 196 a 105°C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 6,9 x 10,8 x 1,9 cm (2,75 x 4,25 x 0,75 pulgadas)
Peso (imperial) 5 oz
Peso (métrico) 141.7 g